Cefodizime sodium
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium (6R,7R)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((5-(carboxylatomethyl)-4-methylthiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
468680010
468680010.EA
298
EUR
468680010.
Cefodizime sodium
Cefodizime sodium
Formel:
C₂₀H₁₈N₆Na₂O₇S₄ Molecular Weight: 628,63 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00897059 CAS-Nummer: 86329-79-5 Merck Index: 13,01941 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Solubility | (1mg/ml in DMSO) Clear colorless solution |
Water | ≤4 % |