Sulfanilamid, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Anilin-4-sulfonsäureamid, 4-Aminobenzolsulfonamid, 4-Aminobenzolsulfonsäureamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

46874-250MG
46874-250MGEA 48.9 EUR
46874-250MG
Sulfanilamid, Supelco®
Sulfanilamid
Formel: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Molecular Weight: 172,21 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163…167 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007939
CAS-Nummer: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5cfa0cc6050793333a7b5f6b1e5ab0986202cdf&vid=c1c40c3906366601252420fe37991498e891a116&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR