Aminopterin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid, 2-(4-((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino)-benzamido)pentanedioic acid, (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, 4-Amino-PGA
468751000
468751000.EA
215
EUR
468751000.
Aminopterin 97%
Aminopterin
Formel:
C₁₉H₂₀N₈O₅ Molecular Weight: 440,42 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00036692 CAS-Nummer: 54-62-6 EINECS: 200-209-9 UN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,00471 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | light yellow to yellow-brown powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Water | ≤10 % |