Meisoindigo
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
N-Methylisoindigotin, 3-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-indol-2-one, 1-Methyl-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione
468801000
468801000.EA
413
EUR
468801000.
Meisoindigo
Meisoindigo
Formel:
C₁₇H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 276,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05988503 CAS-Nummer: 97207-47-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | orange to dark red to brown crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |