Bimatoprost
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Z)-7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-((S,E)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-en-1-yl)cyclopentyl)-N-ethylhept-5-enamide
468881000
468881000.EA
518
EUR
468881000.
Bimatoprost
Bimatoprost
Formel:
C₂₅H₃₇NO₄ Molecular Weight: 415,6 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD03411999 CAS-Nummer: 155206-00-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 63°C to 67°C |