Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
4689.EA
34.98
EUR
4689.
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
(1 equiv.=40.00 g NaOH)
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 323 Dichte: 1.327 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
Normality (by titrimetry) | Passes Test |
(Makes 1N solution after dilution to 1000 mL) | — |
Low in Carbonate | — |