Cabozantinib S-malate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
468900010
468902500
468900010.EA
654
EUR
468900010.
468902500.
Cabozantinib S-malate 99%
Cabozantinib S-malate
Formel:
C₃₂H₃₀FN₃O₁₀ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20923480 CAS-Nummer: 1140909-48-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light beige crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Melting point | 166°C to 172°C |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |