Cediranib maleate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
468952500
468952500.EA 388 EUR
468952500.
Cediranib maleate 98%
Cediranib maleate
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %