1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodouracil 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: FIAU, Fialuridine, 2'-Deoxy-2'-fluoro-5-iodo-uridine, 1-((2R,3S,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 2'-Fluoro-5-iodoarauracil, 1-[(2R,3S,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidine-2,4-dione
468971000
468971000.EA 398 EUR
468971000.
1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodouracil 98%
1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)-5-iodouracil
Formel: C₉H₁₀FIN₂O₅
Molecular Weight: 372,09 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00866922
CAS-Nummer: 69123-98-4
Merck Index: 13,04102
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %