N-Desmethyl clozapine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Norclozapine
469191000
469191000.EA
401
EUR
469191000.
N-Desmethyl clozapine 98%
N-Desmethyl clozapine
Formel:
C₁₇H₁₇ClN₄ Molecular Weight: 312,8 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210189 CAS-Nummer: 6104-71-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |