Nutlin-3 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(cis-4,5-Bis(4-chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-carbonyl)piperazin-2-one, (±)-4-[4,5-Bis(4-chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxy-phenyl)-4,5-dihydro-imidazole-1-carbonyl]-piperazin-2-once
469201000
469201000.EA
440
EUR
469201000.
Nutlin-3 98%
Nutlin-3
Formel:
C₃₀H₃₀Cl₂N₄O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784509 CAS-Nummer: 548472-68-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤5 % |