Veliparib 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-2-(2-Methylpyrrolidin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxamide
469261000
469261000.EA
200
EUR
469261000.
Veliparib 99%
Veliparib
Formel:
C₁₃H₁₆N₄O Molecular Weight: 244.29 g/mol Siedepunkt: 579…580°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16661059 CAS-Nummer: 912444-00-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |