LDK378 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: LDK-378, Ceritinib (free base), 5-Chloro-N2-(2-isopropoxy-5-methyl-4-(piperidin-4-yl)phenyl)-N4-(2-(isopropylsulphonyl)phenyl)pyrimidine-2,4-diamine
469322500
469322500.EA 197 EUR
469322500.
LDK378 98%
LDK378
Formel: C₂₈H₃₆ClN₅O₃S
Molecular Weight: 558.1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26142648
CAS-Nummer: 1032900-25-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 172°C to 177°C