Elbasvir 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
MK-8742, Dimethyl ((2S,2'S)-((2S,2'S)-2,2'-(5,5'-((S)-6-phenyl-6H-benzo[5,6][1,3]oxazino[3,4-a]indole-3,10-diyl)bis(1H-imidazole-5,2-diyl))bis(pyrrolidine-2,1-diyl))bis(3-methyl-1-oxobutane-2,1-diyl))dicarbamate
469331000
469331000.EA
167
EUR
469331000.
Elbasvir 95%
Elbasvir
Formel:
C₄₉H₅₅N₉O₇ Molecular Weight: 882.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28124343 CAS-Nummer: 1370468-36-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |