Glecaprevir 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: ABT-493, A 1282576, (33R,35S,91R,92R,5S,E)-5-(tert-Butyl)-N-((1R,2R)-2-(difluoromethyl)-1-(((1-methylcyclopropyl)sulphonyl)carbamoyl)cyclopropyl)-14,14-difluoro-4,7-dioxo-2,8,10-trioxa-6-aza-1(2,3)-quinoxalina-3(3,1)-pyrrolidina-9(1,2)-cyclopentanacyclotetradecaphan-12-ene-35-carboxamide
469341000
469341000.EA 622 EUR
469341000.
Glecaprevir 98%
Glecaprevir
Formel: C₃₈H₄₆F₄N₆O₉S
Molecular Weight: 838,87 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30533436
CAS-Nummer: 1365970-03-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %