Grazoprevir (MK-5172) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Grazoprevir, MK-5172, (33R,35S,91R,92R,5S)-5-(tert-butyl)-N-((1R,2S)-1-((cyclopropylsulphonyl)carbamoyl)-2-vinylcyclopropyl)-17-methoxy-4,7-dioxo-2,8-dioxa-6-aza-1(2,3)-quinoxalina-3(3,1)-pyrrolidina-9(1,2)-cyclopropanacyclotetradecaphane-35-carboxamide, Zepatier‎
469351000
469351000.EA 252 EUR
469351000.
Grazoprevir (MK-5172) 98%
Grazoprevir (MK-5172)
Formel: C₃₈H₅₀N₆O₉S
Molecular Weight: 766,91 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25976700
CAS-Nummer: 1350514-68-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %