Pibrentasvir 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethyl ((2S,2'S,3R,3'R)-((2S,2'S)-(((2R,5R)-1-(3,5-difluoro-4-(4-(4-fluorophenyl)piperidin-1-yl)phenyl)pyrrolidine-2,5-diyl)bis(5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole-6,2-diyl))bis(pyrrolidine-2,1-diyl))bis(3-methoxy-1-oxobutane-1,2-diyl))dicarbamate, ABT-530, Dimethyl ((2S,2'S,3R,3'R)-((2S,2'S)-(((2R,5R)-1-(3,5-difluoro-4-(4-(4-fluorophenyl)piperidin-1-yl)phenyl)pyrrolidine-2,5-diyl)bis(6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole-5,2-diyl))bis(pyrrolidine-2,1-diyl))bis(3-methoxy-1-oxobutane-1,2-diyl))dicarbamate
469371000
469371000.EA
287
EUR
469371000.
Pibrentasvir 98%
Pibrentasvir
Formel:
C₅₇H₆₅F₅N₁₀O₈ Molecular Weight: 1113,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30747902 CAS-Nummer: 1353900-92-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |