Ruxolitinib 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-3-(4-(7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl)-3-cyclopentylpropanenitrile, INCB018424, Ruxolitinib
469381000
469381000.EA 297 EUR
469381000.
Ruxolitinib 98%
Ruxolitinib
Formel: C₁₇H₁₈N₆
Molecular Weight: 306,4 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12031592
CAS-Nummer: 941678-49-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤2 %