Kaliumperoxodisulfat ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
46939.A1
46939.A1EA 209 EUR
46939.A1
Kaliumperoxodisulfat ≥99,0% ACS
Kaliumperoxodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,477
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7656