Remdesivir
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethylbutyl ((S)-(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-5-cyano-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(phenoxy)phosphoryl)-L-alaninate
469411000
469411000.EA
390
EUR
469411000.
Remdesivir
Remdesivir
Formel:
C₂₇H₃₅N₆O₈P Molecular Weight: 602,58 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD31657351 CAS-Nummer: 1809249-37-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |