Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

46943.GH 46943.HW 46943.HX
46943.GHEA 85 EUR
46943.GH 46943.HW 46943.HX
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Molybdenum
Formel: Mo
Molecular Weight: 95.94 g/mol
Siedepunkt: 3617
Schmelzpunkt: 2622
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR