Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

4695.EA 26.48 EUR
4695.
Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0998-0.1002
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR