O15-Palmitoylretinol, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Retinyl palmitate, Retinol palmitate, alle-trans-Retinylpalmitat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46959-U
46959-UEA 63 EUR
46959-U
O15-Palmitoylretinol, Supelco®
Vitamin A palmitate
Formel: C₃₆H₆₀O₂
Molecular Weight: 524,87 g/mol
MDL: MFCD00019414
CAS-Nummer: 79-81-2
EINECS: 201-228-5