3-Carbamoylbenzoic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
469610010
469610010.EA 218 EUR
469610010.
3-Carbamoylbenzoic acid 96%
3-Carbamoylbenzoic acid
Formel: C₈H₇NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04118098
CAS-Nummer: 4481-28-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %