7-Quinolinecarboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
469630010
469630010.EA 156 EUR
469630010.
7-Quinolinecarboxylic acid 98%
7-Quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047617
CAS-Nummer: 1078-30-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 245°C to 255°C