3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
469650010
469650010.EA 189 EUR
469650010.
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid
Formel: C₇H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844729
CAS-Nummer: 89059-06-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to grey to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %