Germacrone 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (E,E)-Germacra-3,7(11),9-trien-6-one, (3E,7E)-3,7-Dimethyl-10-(propan-2-ylidene)cyclodeca-3,7-dien-1-one, trans,trans-3,7-Dimethyl-10-isopropylidene-3,7-cyclodecadien-1-one, (3E,7E)-3,7-Dimethyl-10-(propan-2-ylidene)cyclodeca-3,7-dienone
469731000
469731000.EA 322 EUR
469731000.
Germacrone 98%
Germacrone
Formel: C₁₅H₂₂O
Molecular Weight: 218,34 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00210050
CAS-Nummer: 6902-91-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 54°C to 58°C
Water ≤5 %