Dolutegravir sodium salt 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium (4R,12aS)-9-((2,4-difluorobenzyl)carbamoyl)-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazin-7-olate, GSK1349572, Dolutegravir sodium
469770010
469772500
469770010.EA
198
EUR
469770010.
469772500.
Dolutegravir sodium salt 99%
Dolutegravir sodium salt
Formel:
C₂₀H₁₈F₂N₃NaO₅ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28405599 CAS-Nummer: 1051375-19-9 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |