Ibudilast 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2-methylpropan-1-one, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine
469782500
469782500.EA
92.8
EUR
469782500.
Ibudilast 98%
Ibudilast
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O Molecular Weight: 230.31 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00864808 CAS-Nummer: 50847-11-5 Merck Index: 13,04904 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to almost white crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 54°C to 58°C |
Water | ≤0.5 % |