Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
4700.EA 35.43 EUR
4700.
Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Schwefelsäure
(1 equiv.=49.04 g H2SO4)
Formel: H₂SO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 1N solution after dilution to 1000 mL)