Rhodium(IV)oxid (75.2 - 77.4% Rh)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
47002.MD
47002.03
47002.MDEA
0
EUR
47002.MD
47002.03
Rhodium(IV)oxid (75.2 - 77.4% Rh)
Rhodium(IV) oxide
Formel:
O₂Rh Dichte: 11,4 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
12137-27-8 EINECS: 235-237-0 |