Kaliumhydroxid 45% (w/v) in wässriger Lösung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

47010.K2
47010.K2EA 52.1 EUR
47010.K2
Kaliumhydroxid 45% (w/v) in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Dichte: 1.44
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR