Shikonin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(R)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methylpent-3-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione, Tokyo Violet, 5,8-Dihydroxy-2-[(1R)-1-hydroxy-4-methyl-3-penten-1-yl]-1,4-naphthalenedione, C.I. 75535
470120500
470120500.EA
179
EUR
470120500.
Shikonin 99%
Shikonin
Formel:
C₁₆H₁₆O₅ Molecular Weight: 288,3 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00016668 CAS-Nummer: 517-89-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | red to brown powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Melting point | 139°C to 142°C |
Water | ≤1 % |