Dansylhydrazid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäurehydrazid, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonohydrazid, 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonohydrazid, Dansylhydrazin
470230010
470230010.EA 58.4 EUR
470230010.
Dansylhydrazid 97%
Dansylhydrazid
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₂S
Molecular Weight: 265,34 g/mol
Siedepunkt: 450,8°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003986
CAS-Nummer: 33008-06-9
EINECS: 251-337-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow to green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 126°C to 130°C