Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.02 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

4704.EA 55.38 EUR
4704.
Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.02 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Schwefelsäure

(1/50 equiv.=0.9808 g H2SO4)

Formel: H₂SO₄
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.02N solution after dilution to 1000 mL)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR