Mangan(III)acetat Dihydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
47050.04
47050.09
47050.18
47050.04EA
112
EUR
47050.04
47050.09
47050.18
Mangan(III)acetat Dihydrat ≥97%
Mangan(III)acetat Dihydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Mn·2H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150022 CAS-Nummer: 19513-05-4 EINECS: 213-602-5 |