N-Methyl-N-(1-methylethyl)glycine 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-(Isopropyl(methyl)amino)acetic acid
470622500
470622500.EA
116
EUR
470622500.
N-Methyl-N-(1-methylethyl)glycine 90%
N-Methyl-N-(1-methylethyl)glycine
Formel:
C₆H₁₃NO₂ |
MDL:
MFCD09864552 CAS-Nummer: 108957-96-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to brown solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Tertiary base | 90.0 to 110.0 % |