Y-27632·dihydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Y-27632 2HCl, (R)-(+)-trans-4-(1-Aminoethyl)-N-(4-Pyridyl)cyclohexanecarboxamide dihydrochloride, Rock inhibitor y-27632, trans-4-((R)-1-Aminoethyl)-N-(pyridin-4-yl)cyclohexanecarboxamide dihydrochloride
470701000
470701000.EA
444
EUR
470701000.
Y-27632·dihydrochloride 99%
Y-27632 dihydrochloride
Formel:
C₁₄H₂₁N₃O·2HCl Siedepunkt: 258°C (760mmHg) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03490488 CAS-Nummer: 129830-38-2 | 146986-50-7 (free base) |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to beige powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Water | ≤8 % |