2-(Hydroxymethyl)-1,3-propandiol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(hydroxymethyl)methane, 2-(Hydroxymethyl)propane-1,3-diol
470770010
470770010.EA
112
EUR
470770010.
2-(Hydroxymethyl)-1,3-propandiol 98%
2-(Hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Formel:
C₄H₁₀O₃ Molecular Weight: 106,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192217 CAS-Nummer: 4704-94-3 EINECS: 225-187-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white powder or crystals or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Melting point | 63°C to 68°C |