Nimustinhydrochlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nimustine HCl, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-1-(2-chloroethyl)-1-nitrosourea hydrochloride, ACNU, 1-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-3-(2-chloroethyl)-3-nitrosourea Hydrochloride
470860010
470860010.EA 121 EUR
470860010.
Nimustinhydrochlorid 95%
Nimustinhydrochlorid
Formel: C₉H₁₃ClN₆O₂
Molecular Weight: 309,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01676942
CAS-Nummer: 55661-38-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06581
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %