Di-tert-butyloxalate 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
470960050
470960250
470960050.EA
64.8
EUR
470960050.
470960250.
Di-tert-butyloxalate 96%
Di-tert-butyloxalate
Formel:
C₁₀H₁₈O₄ Siedepunkt: 229,3°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008806 CAS-Nummer: 691-64-5 EINECS: 211-723-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | colorless to almost white powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |
Melting point | 69°C to 72°C |