Gefrier- und Kühlgeräte mit Sicherheitsfächern
Lieferant: Liebherr
GEX5216
471-0634EA 0 EUR
471-0634
Gefrier- und Kühlgeräte mit Sicherheitsfächern
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Gefrierschränke: Temperaturbereich −18 bis −25 °C. Sicherheitsfach (Einzelzertifizierung von Eberhardt Frankreich), ohne Bauteile im Gehäuse. Geeignet für die Lagerung von flüchtigen Produkten.
  • Statische Kühlung
  • ABS-Fach
  • Elektronische Regelung (außer GEX 823)
  • Für die Aufstellung auf einem Arbeitstisch geeignet (GEX 823, Höhe 630 mm)
  • Logische und einfach identifizierbare Lagerung in transparenten Schubladen auf Glas-Einlegeböden
  • Direkte Lagerung ohne Schublade ebenfalls möglich (außer GEX 5216)
  • Akustischer Alarm bei Temperaturerhöhungen (alle Modelle) und Türöffnung (außer GEX 823)