Universal-Gefrierschränke, G-Modelle
Lieferant: Liebherr
G2713 G2413 G2033 G2433 G2733
471-0240EA 0 EUR
471-0240 472-2339 471-1020 471-0911 471-0912
Universal-Gefrierschränke, G-Modelle
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Diese Allzweck-Gefriergeräte mit statischer Kühlung eignen sich hervorragend für die Lagerung nicht-kritischer Produkte. Die geräumigen, energiesparenden Gefrierschränke sind dank optimierter Kühlsysteme und -Kompressoren höchst wirtschaftlich. Sie verbrauchen sehr wenig Strom und sind äüßerst benutzerfreundlich. Alle Modelle sind mit einem Tauwasser-Rückgewinnungssystem ausgestattet und verfügen über eine SuperFrost-Technologie, die das Einfrieren vereinfacht und Energie spart – die Temperatur wird schnell auf −32 °C reduziert.
  • Elektronische Temperaturregelung
  • Alle Schubladen können entfernt werden, um einen größeren Stauraum zu schaffen
Temperaturbereich: −18 bis −25 °C