funkenfreie MediLine Kühlschränke mit ATEX-Zertifizierung
Lieferant: Liebherr
LKEXV1800 FKEXV3600
471-1046EA 1399 EUR
471-1046 471-1077
funkenfreie MediLine Kühlschränke mit ATEX-Zertifizierung
Kühlschränke
ATEC-zertifizierte funkenfreie MediLine Kühlschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum und statischer Kühlung. Für die Lagerung von leicht entzündbaren Stoffen konzipiert.
  • Temperaturregler außen
  • Verschließbare Tür mit wechselbarem Türanschlag
  • Automatisches Abtauen, mit Ablauffach für das Abtauwasser (manuelles Ablassen)
Temperaturbereich: +1 bis +15 °C
All Liebherr laboratory refrigerators with spark-free interior are tested according to the ATEX Directive. They have a Zone II nA interior for gases, taking into account the safety requirements of material category 3G. They are therefore suited for storing explosive and highly flammable substances.
Standards: Alle Liebherr Laborkühlschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum sind gemäß ATEX-Richtlinie getestet. Sie haben einen Innenraum der Zone II nA für Gase unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Materialkategorie 3G. Sie eignen sich zur Lagerung von potentiell explosiven und leicht entzündlichen Substanzen.