VWR® Eco Premium, ULT Gefrierschränke
Lieferant: VWR Collection
471-1253EA 15710 EUR
471-1253
VWR® Eco Premium, ULT Gefrierschränke
Gefriergeräte Ultratiefkühlgeräte
VWR® Ultratiefkühlschränke Eco Premium wurden für die sichere und zuverlässige Lagerung empfindlicher Proben entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine ergonomische Steuerung und einen geringen Energieverbrauch aus.
  • Maximale 2''-Boxkapazität: 264/352/528
  • Energy Star-zertifiziert
  • Temperaturen zwischen −86 und −50 °C
  • Eco Premium 352 und 528: Lange Kältehaltezeit (Aufwärmzeit von −86 und −50 °C: 360 min)
  • Eco Premium 264: Lange Kältehaltezeit (Aufwärmzeit von −86 und −50 °C: 280 min)
  • Hocheffiziente VIP-Isolierung und langlebige, rostfreie Probenkammer
  • Grüne Kältemittel
  • USB- und Ethernet-Schnittstelle zur Datenübertragung
VWR® Ultratiefkühlschränke Eco Premium verfügen über eine Innenkammer aus Edelstahl, eine flexible Gestellkonfiguration und zeichnen sich außerdem durch einen niedrigen Energieverbrauch und niedrige Stromkosten aus. Sie verfügen über individuell anpassbare Kammerfächer und Proben bleiben >30 Stunden bei Stromausfall oder Systemausfall gefroren. Die eingesetzten klimafreundlichen Kältemittel tragen zum Schutz der Umwelt bei.
Standards: UL, cUL, UKCA.
Bestellinformation: Vielfältiges Zubehör ierhältlich, welches zusätzlich muss separat bestellt werden muss.