Gefriergeräte mit stufengeregeltem Einfrieren, CryoMed
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
TSCM17XV TSCM34XV TSCM48XV TSCM17PV TSCM34PV TSCM48PV
471-1248EA 20040 EUR
471-1248 471-1249 471-1250 471-1313 471-1314 471-1359
Gefriergeräte mit stufengeregeltem Einfrieren, CryoMed
Gefriergeräte Kryogene Gefrierschränke
Um die Lebensfähigkeit der Zellen während des Gefrierprozesses aufrechtzuerhalten, benötigen Zellen wie z.B. die von Protisten, Säugetieren und Pflanzen eine genaue Kontrolle der Gefriergeschwindigkeit, um schädliche Auswirkungen der Unterkühlung und der während des Phasenwechselprozesses von Wasser zu Eis freigesetzten Wärme zu minimieren. Die Thermo Scientific™ Gefriergeräte CryoMed™ Controlled-Rate Freezers (CRFs) wurden mit Blick auf Zuverlässigkeit, Schutz und Datenrückverfolgbarkeit für die Probenvorbereitung und GMP-Produktionsanforderungen entwickelt.
  • Das intuitive Touchscreen-
More Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell CryoMed CRF 17 CryoMed CRF 34 CryoMed CRF 48 CryoMed CRF 17 CryoMed CRF 34 CryoMed CRF 48
Environmentally Preferable
Display LCD-Touchscreen LCD-Touchscreen LCD-Touchscreen LCD-Touchscreen LCD-Touchscreen LCD-Touchscreen
Alarm Akustisch und optisch Akustisch und optisch Akustisch und optisch Akustisch und optisch Akustisch und optisch Akustisch und optisch
Stromzufuhr 220 V, 50 - 60 Hz / 7FLA 220 V, 50 - 60 Hz / 7FLA 220 V, 50 - 60 Hz / 7FLA 220 V, 50 - 60 Hz / 7FLA 220 V, 50 - 60 Hz / 7FLA 220 V, 50 - 60 Hz / 7FLA
Türtyp fest fest fest fest fest fest
Verriegelung per Zugriffscode per Zugriffscode per Zugriffscode per Zugriffscode per Zugriffscode per Zugriffscode
Gewicht 69,8 kg 78,9 kg 86,6 kg 70,3 kg 79,3 kg 87,1 kg