Medikamenten-Kühlschrank, MED-125
Lieferant: KIRSCH PHILIPP
10668
471-2535EA 2350 EUR
471-2535
Medikamenten-Kühlschrank, MED-125
Kühlschränke
Dieser ein- und unterbaufähige Kühlschrank ist ideal für die Integration in Schrankwände. Zur Lagerung von Impfstoffen geeignet.
  • 3 Schubfächer und 1 Regalboden
  • Umluftkühlung
  • Automatische Abtauung; Tauwasserverdunstung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Optisches und akustisches Alarmsignal bei Temperaturabweichung und Stromausfall
  • Sicherheitseinrichtung gegen Einfrieren
  • Potentialfreier Kontakt für Anschluss an Fernwarnanlagen
  • Abschließbare Tür
Leistungsaufnahme: 125 Watt
Temperatureinstellung: 2 bis 20 °C
Standards: Gemäß DIN 58345