Medikamenten-Kühlschrank, MED-600-S
Lieferant: KIRSCH PHILIPP
10115
471-2539EA 0 EUR
471-2539
Medikamenten-Kühlschrank, MED-600-S
Kühlschränke
Durch die besonderen Abmessungen ist diese Medikamenten-Kühlsäule ideal zur Ergänzung der Apothekenmöbel mit Langschubfächern. Zur besseren Einsicht sind alle Schubfächer mit einem transparenten Boden ausgestattet.
  • 12 höhenverstellbare Schubfächer; individuelle Schubfacheinteilung mit verstellbaren Längs- und Querteilern
  • Umluftkühlung
  • Optimierte Luftleitbleche für minimale Temperaturunterschiede im Innenraum
  • Automatische Abtauung; Tauwasserverdunstung
  • Digitale und gut lesbare LED-Temperaturanzeige; gut zugängliches Schaltzentrum mit Schlüsselschalter gegen Manipulation
  • Mikroprozessor gesteuerte Temperatur- und Abtauregelung für maximale Temperaturkonstanz
  • Minimum/Maximum-Temperaturspeicher
  • Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen
  • Optisches und akustisches Alarmsignal bei Temperaturabweichung und Stromausfall
  • Abschließbare Tür
Mit Schnittstelle RS485 für PC-gestützte Temperaturdokumentation.
Leistungsaufnahme: 340 Watt
Temperatureinstellung: 2 bis 20 °C
Standards: Nach DIN 58345