Laborkühlschrank, LABO-720
Lieferant: KIRSCH PHILIPP
10473
471-2546EA 6210 EUR
471-2546
Laborkühlschrank, LABO-720
Kühlschränke
Temperaturbereich: 0 - 20 °C
  • Umluftkühlung
  • Passwortgeschützes Display
  • Automatische Abtauung
  • Automatische Tauwasserverdunstung
  • Minimum/ Maximum Temperaturspeicher
  • Digitales Display, Mikroprozessor
  • Optischer und akustischer Alarm
  • Potentialfreier Kontakt/ RS485