2-Pentanamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amylamine, 1-Methylbutylamine, 2-Pentylamine
471010050
471010050.EA 39.1 EUR
471010050.
2-Pentanamin 98%
2-Aminopentane
Formel: C₅H₁₃N
Molecular Weight: 87,17 g/mol
Siedepunkt: 99,5…91.5°C
Dichte: 0,736
Flammpunkt: 35°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008098
CAS-Nummer: 63493-28-7
EINECS: 264-269-8
UN: 1106
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)